Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939678-1G
APOSOR939678-1GEA
754
EUR
APOSOR939678-1G
Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126468 CAS-Nummer: 60169-67-7 |