Butylcyanacetat 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Cyanessigsäurebutylester

OR939724-500G
APOSOR939724-500GEA 143 EUR
APOSOR939724-500G
Butylcyanacetat 95%
Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141.17 g/mol
Siedepunkt: 230,7
Schmelzpunkt: -80
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001941
CAS-Nummer: 5459-58-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR