exo-2-Bromnorbornan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
exo-2-Brombicyclo[2.2.1]heptan
OR939766-10G
APOSOR939766-10GEA
289
EUR
APOSOR939766-10G
exo-2-Bromnorbornan
exo-2-Bromnorbornan
Formel:
C₇H₁₁Br Molecular Weight: 175,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2534-77-2 |