2-Amino-5-thiazolcarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
OR9398-1G
APOSOR9398-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9398-1G
2-Amino-5-thiazolcarbonsäure 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂S Molecular Weight: 144,1500 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06203554 CAS-Nummer: 40283-46-3 |