1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Vinyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-Vinyl-1,2-epoxycyclohexane

OR939803-10G
APOSOR939803-10GEA 21.9 EUR
APOSOR939803-10G
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) 95%
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formel: C₈H₁₂O
Molecular Weight: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 159 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022356
CAS-Nummer: 106-86-5
UN: 3271
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR