sec-Butyl butyrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Butyric Acid sec-Butyl Ester
OR939965-10G
OR939965-1G
OR939965-5G
APOSOR939965-10GEA
328
EUR
APOSOR939965-10G
APOSOR939965-1G
APOSOR939965-5G
sec-Butyl butyrate 95%
sec-Butyl butyrate
Formel:
C₈H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
819-97-6 |