5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939970-1G
APOSOR939970-1GEA
397
EUR
APOSOR939970-1G
5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅ClO₂ Molecular Weight: 144,556 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181084 CAS-Nummer: 1623-88-7 |