Sorbic chloride 80%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939977-1G
OR939977-5G
APOSOR939977-1GEA
0
EUR
APOSOR939977-1G
APOSOR939977-5G
Sorbic chloride 80%
Sorbic chloride
Formel:
C₆H₇ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045227 CAS-Nummer: 2614-88-2 |