Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940019-1G
APOSOR940019-1GEA 125 EUR
APOSOR940019-1G
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Methyl quinoline-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204270
CAS-Nummer: 16675-62-0