3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940572-5G
APOSOR940572-5GEA 82.8 EUR
APOSOR940572-5G
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol
Formel: C₉H₂₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085710
CAS-Nummer: 39067-45-3