3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR940598-100G
APOSOR940598-100GEA 85.7 EUR
APOSOR940598-100G
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02256160
CAS-Nummer: 60758-86-3