4-Brom-2-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR9407-1G
APOSOR9407-1GEA
154
EUR
APOSOR9407-1G
4-Brom-2-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)anisol 95%
4-Brom-2-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)anisol
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₃S Molecular Weight: 320,2000 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04091911 CAS-Nummer: 691381-10-9 |