Ethylen Glykol Mono-T-Butyl Ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940810-100G
OR940810-1KG
OR940810-500G
APOSOR940810-100GEA
125
EUR
APOSOR940810-100G
APOSOR940810-1KG
APOSOR940810-500G
Ethylen Glykol Mono-T-Butyl Ether 95%
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formel:
C₆H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059004 CAS-Nummer: 7580-85-0 |