5-Oxa-8-azaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR940852-1G
APOSOR940852-1GEA
0
EUR
APOSOR940852-1G
5-Oxa-8-azaspiro[3.5]nonane
5-Oxa-8-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18382670 CAS-Nummer: 220291-93-0 |