trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR940901-1G
OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA
867
EUR
APOSOR940901-1G
APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formel:
C₁₀H₂₂O₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105931 CAS-Nummer: 1408075-44-4 |