1-tert-Butyl-2-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-tert-Butylnitrobenzol
OR941016-1G
APOSOR941016-1GEA
21.9
EUR
APOSOR941016-1G
1-tert-Butyl-2-nitrobenzol 95%
1-tert-Butyl-2-nitrobenzol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082705 CAS-Nummer: 1886-57-3 |