2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,4-Dichlorphenyl)ethanol, 2,4-Dichlorphenyl-methylcarbinol
OR941026-25G
APOSOR941026-25GEA
145
EUR
APOSOR941026-25G
2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
2,4-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.06 g/mol Siedepunkt: 125 Dichte: 1.29 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004511 CAS-Nummer: 1475-13-4 |