4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulphonyl)piperidine
OR9412-1G
APOSOR9412-1GEA 154 EUR
APOSOR9412-1G
4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol 97%
4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Molecular Weight: 334,23 g/mol
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02043682
CAS-Nummer: 295360-83-7