Methyl-2-methoxy-6-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
OR941298-1G
APOSOR941298-1GEA
95.7
EUR
APOSOR941298-1G
Methyl-2-methoxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235005 CAS-Nummer: 79383-44-1 |