2-Methylisophthalic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941367-1G
APOSOR941367-1GEA 393 EUR
APOSOR941367-1G
2-Methylisophthalic acid 95%
2-Methylisophthalic acid
Formel: C₉H₈O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00157035
CAS-Nummer: 15120-47-5