3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941406-5G
APOSOR941406-5GEA 82.8 EUR
APOSOR941406-5G
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran 95%
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 132…133 °C
Dichte: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 103-75-3
UN: 3272
ADR: 3,III