4-Brom-2-(morpholin-4-ylsulfonyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulphonyl)morpholine
OR9415-1G
APOSOR9415-1GEA
154
EUR
APOSOR9415-1G
4-Brom-2-(morpholin-4-ylsulfonyl)anisol 98%
4-Brom-2-(morpholin-4-ylsulfonyl)anisol
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₄S Molecular Weight: 336,2000 g/mol Schmelzpunkt: 151…155 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02043681 CAS-Nummer: 325809-68-5 |