1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941622-1G
OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA
520
EUR
APOSOR941622-1G
APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Formel:
C₉H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656937 CAS-Nummer: 102877-50-9 |