Butyl 2-oxoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941629-1G
APOSOR941629-1GEA 0 EUR
APOSOR941629-1G
Butyl 2-oxoacetate 95%
Butyl 2-oxoacetate
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043908
CAS-Nummer: 6295-06-3