(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941669-1G
APOSOR941669-1GEA
319
EUR
APOSOR941669-1G
(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol 98%
(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Formel:
C₈H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261036 CAS-Nummer: 879-55-0 |