4,5-Dibrom-1-tritylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5-Dibromo-1-triphenylmethyl-1H-imidazole
OR9417-1G
APOSOR9417-1GEA
176
EUR
APOSOR9417-1G
4,5-Dibrom-1-tritylimidazol 98%
4,5-Dibrom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₆Br₂N₂ Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056373 CAS-Nummer: 112517-23-4 |