(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941768-5G
APOSOR941768-5GEA 63.8 EUR
APOSOR941768-5G
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Formel: C₈H₁₈O₂Si
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 0,915 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01321229
CAS-Nummer: 102191-92-4
UN: 1989
ADR: 3,III