2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941863-1G
OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA
212
EUR
APOSOR941863-1G
APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157.598 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260845 CAS-Nummer: 204378-42-7 |