Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941918-1G
APOSOR941918-1GEA
125
EUR
APOSOR941918-1G
Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17169951 CAS-Nummer: 74733-24-7 |