5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941937-250MG
APOSOR941937-250MGEA 168 EUR
APOSOR941937-250MG
5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile 95+%
5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅Br₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261033
CAS-Nummer: 156001-53-5