4-Allyloxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941983-1G
APOSOR941983-1GEA
68.3
EUR
APOSOR941983-1G
4-Allyloxybenzoic acid 95%
4-Allyloxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00526542 CAS-Nummer: 27914-60-9 |