3-(Benzylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Benzylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
OR9420-1G
APOSOR9420-1GEA
176
EUR
APOSOR9420-1G
3-(Benzylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Benzylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₃BN₂O₅ Molecular Weight: 300,074 g/mol Schmelzpunkt: 246…248 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783882 CAS-Nummer: 871332-90-0 |