1-(1H-Tetrazol-5-yl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9421-100MG
APOSOR9421-100MGEA
29.2
EUR
APOSOR9421-100MG
1-(1H-Tetrazol-5-yl)piperidine
1-(1H-Tetrazol-5-yl)piperidine
Formel:
C₆H₁₁N₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861992 CAS-Nummer: 6280-32-6 |