6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-6-(methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
OR9422-1G
APOSOR9422-1GEA
183
EUR
APOSOR9422-1G
6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 186.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052618 CAS-Nummer: 68087-13-8 |