3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942220-1G
APOSOR942220-1GEA
314
EUR
APOSOR942220-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ Molecular Weight: 219.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05841589 CAS-Nummer: 158861-24-6 |