3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol

Lieferant: Apollo Scientific

OR942257-1KG OR942257-500G OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 518 EUR
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-500G APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formel: C₁₁H₂₄O₃
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03790878
CAS-Nummer: 70445-33-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR