3-(Aminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carbamoyl-5-nitrobenzeneboronic acid, (3-Carbamoyl-5-nitrophenyl)boronic acid
OR9423-250MG
APOSOR9423-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR9423-250MG
3-(Aminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Aminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BN₂O₅ Molecular Weight: 209,952 g/mol Schmelzpunkt: 269…271 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783870 CAS-Nummer: 102170-51-4 |