Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR942301-1G
OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA
42.2
EUR
APOSOR942301-1G
APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 86…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00157179 CAS-Nummer: 58045-41-3 |