2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942316-100MG
APOSOR942316-100MGEA
78.3
EUR
APOSOR942316-100MG
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-methanol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-methanol
Formel:
C₉H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411535 CAS-Nummer: 151155-53-2 |