5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942338-1G
APOSOR942338-1GEA
248
EUR
APOSOR942338-1G
5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde 95%
5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈O₂S Molecular Weight: 192,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11101036 CAS-Nummer: 622864-56-6 |