3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
OR9424-1G
APOSOR9424-1GEA
176
EUR
APOSOR9424-1G
3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BN₂O₅ Molecular Weight: 252,032 g/mol Schmelzpunkt: 198…201 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783875 CAS-Nummer: 871332-83-1 |