3-[(N-Methoxy-N-methylamino)carbonyl]-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[Methoxy(methyl)carbamoyl]-5-nitrophenylboronic acid
OR9425-1G
APOSOR9425-1GEA
190
EUR
APOSOR9425-1G
3-[(N-Methoxy-N-methylamino)carbonyl]-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-[(N-Methoxy-N-methylamino)carbonyl]-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BN₂O₆ Molecular Weight: 254,004 g/mol Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783876 CAS-Nummer: 871332-84-2 |