Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942541-1G
APOSOR942541-1GEA 122 EUR
APOSOR942541-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01720448
CAS-Nummer: 6200-59-5