3-(N-Methylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
OR9426-1G
APOSOR9426-1GEA
176
EUR
APOSOR9426-1G
3-(N-Methylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(N-Methylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₅ Molecular Weight: 223,978 g/mol Schmelzpunkt: 219…222 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783869 CAS-Nummer: 871332-77-3 |