6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942662-1G
OR942662-250MG
APOSOR942662-1GEA
734
EUR
APOSOR942662-1G
APOSOR942662-250MG
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel:
C₇H₇N₃O Molecular Weight: 149.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913581 CAS-Nummer: 17240-33-4 |