6-Chloro-2-methylbenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR942672-1G
APOSOR942672-1GEA
65.4
EUR
APOSOR942672-1G
6-Chloro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167.592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027438 CAS-Nummer: 63816-18-2 |