3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9427-1G
APOSOR9427-1GEA
190
EUR
APOSOR9427-1G
3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₅ Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783871 CAS-Nummer: 871332-78-4 |