3-Nitro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Nitro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR9428-1G
APOSOR9428-1GEA
190
EUR
APOSOR9428-1G
3-Nitro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Nitro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BN₂O₅ Molecular Weight: 264,0400 g/mol Schmelzpunkt: 181…183 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783873 CAS-Nummer: 871332-81-9 |