Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942839-1G
APOSOR942839-1GEA
81.2
EUR
APOSOR942839-1G
Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12403566 CAS-Nummer: 51129-66-9 |