3-(Butylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Butylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
OR9429-1G
APOSOR9429-1GEA
176
EUR
APOSOR9429-1G
3-(Butylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Butylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BN₂O₅ Molecular Weight: 266,058 g/mol Schmelzpunkt: 190…192 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783881 CAS-Nummer: 871332-89-7 |